53540-U
Ascentis® Express 90 Å PAH (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å PAH, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Verpackung
1 ea of
Kennzeichnungsgrad
9.9% Carbon loading
Parameter
≤60 °C temp. limit
≤600 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
10 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 bonded phase optimized for PAH analysis
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)