Merck
52693-U
Supelco
Discovery® DSC-CN SPE-Röhrchen
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
polypropylene tube
Zusammensetzung
bed wt., 50 mg
Verpackung
pk of 108
Kennzeichnungsgrad
7% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
cyano bonding, monomerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase oder Normalphase
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser) beim Einsatz im Umkehrphasen-Modus oder organische Lösungsmittel, Öle und Fette beim Einsatz im Normalphasen-Modus
  • Monomer gebunden, Cyanopropyl (7 % C), endcapped
  • Einsatz sowohl im Umkehrphasen-Mechanismus oder Normalphasen Mechanismus
  • Ideal für sehr hydrophobe Analyten, die auf hydrophoberen Adsorbentien wie DSC-18 irreversibel retardiert werden können
  • Geringere Retentionskraft als DSC-Si oder DSC-Diol im Normalphasen Modus (organische Matrices wie Hexan oder Öle)
  • Ermöglichen die schnelle Freisetzung sehr polarer Moleküle, die auf sehr polaren Adsorbentien irreversibel festgehalten werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.