Merck
52658-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE-Röhrchen
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Zusammensetzung
bed wt., 5 g
Verpackung
pk of 20
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
20 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Retetionsmechanismus: Normale Phase
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische Lösungsmittel, Öle und Lipide
  • Ungebundene Säure, mit Siliziumdioxidsorbens gewaschen, ist ideal für Normalphasen-SPE und andere modifizierte Flash-Verfahren
  • Wird oft zum Trennen oder Entfernen von strukturell ähnlichen Molekülen durch aufeinanderfolgende Elutionen mit zunehmend polaren Lösungen eingesetzt
  • Das Normalphasen-Sorbens mit der höchsten Polarität
  • Ausgezeichnete Kapazität zum Aufreinigen von Lösungen in phasenkombinatorischen chemischen Reaktionen, wenn die Zielmoleküle aus den Reaktionsnebenprodukten und überschüssigen Reagenzien entfernt werden
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)