Merck
52606-U
Supelco
Discovery® DSC-18 SPE-Röhrchen
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonym(e):
C18-SPE-Kartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene
Qualitätsniveau
Produktlinie
Discovery®
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 1 g
Verpackung
pk of 30
Kennzeichnungsgrad
18% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
6 mL
Matrix
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Retentionsmechanismus: Umkehrphase (RP)
Kompatibilität: Wässrige Proben (biologische Fluide, Wasser)
  • Polymer gebunden, Octadecyl (18% C), endcapped
  • Hohe 18% Kohlenstoffbeladung für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
  • Die am wenigsten selektive Phase: Hält die meisten organischen Analyten aus wässrigen Matrices zurück
  • Auch für das Entsalzen von wässrigen Matrices geeignet
  • Gut geeignet zur Extraktion strukturell unterschiedlicher Analyten aus einer Probe
Rechtliche Hinweise
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC