Wichtige Dokumente
52006
5-Geranyloxy-7-methoxycumarin
analytical standard
Synonym(e):
5-Geranoxy-7-methoxycumarin, 5-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-on
About This Item
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1OC2=CC(OC)=CC(OC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C2C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-14(2)6-5-7-15(3)10-11-23-18-12-16(22-4)13-19-17(18)8-9-20(21)24-19/h6,8-10,12-13H,5,7,11H2,1-4H3/b15-10+
InChIKey
WXUOSNJWDJOHGW-XNTDXEJSSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)