Wichtige Dokumente
51608-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Produktbezeichnung
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L11
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm (metals)
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
dimethylphenylhexyl phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)