50886-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produktbezeichnung
Ascentis® Express F5, 2 μm Guard Cartridge, 2 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L43
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
pkg of 3 ea
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
5 mm × 3 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Matrix
superficially porous particle
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
50886-U | 4061838529497 |