Merck
502561
Upchurch Microtight® Schlauchmanschette
I.D. 0.007 in. (178 μm), yellow
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
yellow
Verpackung
pkg of 10 ea
ID
0.007 in. (178 μm)
Allgemeine Beschreibung
Über diese PEEK-Hülsen verbinden Sie alle Microtight Fittings mit Kapillartubing. Alle haben 0,025in. AD; normalerweise sollte ein ID gewählt werden, der um 0,002-0,003in. größer ist als der des Kapillartubing. Farbcodiert.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)