Merck
501778
Supelco
C1-C6 n-Paraffine
15 ppm each component in nitrogen, aerosol can of 4 L, analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Form
gas
Verpackung
aerosol can of 4 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T1-4
Konzentration
15 ppm each component in nitrogen
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
Spezifikationen:
Inhalt
: 4 Liter
Druck: 120 psig
Ausgangs-Fitting: Sprühkopf
Gewicht: ~100 Gramm
Abmessungen: 2,5 x 8 Zoll
D.O.T-Spezifikation: 2Q
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Recommended for qualitative analysis.
Analyt
Beschreibung
    Butane
    Ethane
    Hexane
    Methane
    Pentane
    Propane
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2B - Aerosol cans and lighters
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)