Merck
500461
Statischer Mischer mit geringem Volumen (50-250 μl)
250 μL cartridge, PEEK
Synonym(e):
ASI PEEK MISCHERKARTUSCHE, 250μL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115854
Materialien
PEEK
Kompatibilität
for use with ASI low volume mixer housing
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)