Merck
48995-U
Supelco
Lösungsmittelrückstände-in-Verpackungsmaterial-Mischung 2
certified reference material, 9.09 % (v/v)
About This Item
UNSPSC-Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 mL
Konzentration
9.09 % (v/v)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Residual solvents from inks and dyes used in packaging graphics can impart off-flavors to food. In some cases, the residual solvents will penetrate the packaging material and be absorbed by the food product, compromising its quality. To ensure consumer safety and customer satisfaction, residual solvent standard mixtures aid food chemists in evaluating food packaging. All solvents are screened for identity and purity. A certificate of composition accompanies each standard.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    2-Ethoxyethyl acetate
    Isopropyl acetate
    Propyl acetate
    2-Methoxyethanol
    1-Methoxy-2-propanol
    4-Methyl-2-pentanone
    2-Methyl-1-propanol
    Acetone
    1-Propanol
    2-Propanol
    Tetrahydrofuran
    Alle anzeigen (11)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Immune system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-2.0 °F
Flammpunkt (°C)
-18.9 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Residual Solvents from Food Packaging