48881
Chlordan (Isomermischung)
certified reference material, 500 μg/mL in methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Beschreibung
technical mixture
Produktlinie
TraceCERT®
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
500 μg/mL in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C10H6Cl8/c11-3-1-2-4(5(3)12)9(16)7(14)6(13)8(2,15)10(9,17)18/h2-5H,1H2
InChIKey
BIWJNBZANLAXMG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..