Merck
47885-U
Supelco
Supelco® 37 Komponenten FAME-Mischung
10 mg/mL in methylene chloride (varied), analytical standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
10 mg/mL in methylene chloride (varied)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Diese Fettsäuremethylester(FAME)-Referenzstandard-Mischung ist durch sorgfältiges Auswiegen bereitet. Die Gewichtsprozente jeder Komponente sind angegeben. Jede Ampulle enthält 10mg/ml der FAME-Referenzstandard-Mischung in Methylenchlorid.
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    cis-13,16-Docosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14-Eicosadienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-8,11,14-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid methyl ester 2 wt. %
    cis-11-Eicosenoic acid methyl ester 2 wt. %
    Methyl cis-10-heptadecenoate 2 wt. %
    Methyl hexanoate 4 wt. %
    Methyl γ-linolenate 2 wt. %
    Methyl arachidate 4 wt. %
    Methyl arachidonate 2 wt. %
    Methyl behenate 4 wt. %
    Methyl butyrate 4 wt. %
    Methyl decanoate 4 wt. %
    Methyl dodecanoate 4 wt. %
    Methyl elaidate 2 wt. %
    Methyl erucate 2 wt. %
    Methyl heneicosanoate 2 wt. %
    Methyl heptadecanoate 2 wt. %
    Methyl linoleate 2 wt. %
    Methyl linolelaidate 2 wt. %
    Methyl linolenate 2 wt. %
    Methyl myristate 4 wt. %
    Methyl myristoleate 2 wt. %
    Methyl oleate 4 wt. %
    Methyl octanoate 4 wt. %
    Methyl palmitate 6 wt. %
    Methyl palmitoleate 2 wt. %
    Methyl pentadecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-10-pentadecenoate 2 wt. %
    Methyl stearate 4 wt. %
    Methyl tricosanoate 2 wt. %
    Methyl tetracosanoate 4 wt. %
    Methyl tridecanoate 2 wt. %
    Methyl undecanoate 2 wt. %
    Methyl cis-15-tetracosenoate 2 wt. %
    Alle anzeigen (37)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Bougnoux et al.
British journal of cancer, 101(12), 1978-1985 (2009-11-19)
Breast cancer becomes lethal when visceral metastases develop. At this stage, anti-cancer treatments aim at relieving symptoms and delaying death without resulting in additional toxicity. On the basis of their differential anti-oxidant defence level, tumour cells can be made more