47118
Olivenöl
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Beschreibung
refined
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Dichte
0.910 g/cm3
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
oleic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..