44897-U
ASTM® D6584 Tricaprin Interner Standard Nr. 2
8000 μg/mL in pyridine, analytical standard
Synonym(e):
ASTM® D6584 Tricaprin-Lösung -Lösung, Biodiesel-Verunreingung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D6584
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Konzentration
8000 μg/mL in pyridine
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
single component solution
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C33H62O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-31(34)37-28-30(39-33(36)27-24-21-18-15-12-9-6-3)29-38-32(35)26-23-20-17-14-11-8-5-2/h30H,4-29H2,1-3H3
InChIKey
LADGBHLMCUINGV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..