Merck
40353-U
Supelco
48 Component Indoor Air Standard
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1), ampule of 1 mL
Synonym(e):
Indoor Air Quality Calibration Standard, 48 components
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
1000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
-10 to -25°C
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Acetone
    Benzene
    Bromodichloromethane
    1-Butanol
    2-Butanone
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    Decane
    Decanal
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    2,4-Dimethylpentane
    Dodecane
    Ethyl alcohol, Pure
    Ethylbenzene
    2-Ethyltoluene
    3-Ethyltoluene
    4-Ethyltoluene
    Heptane
    Hexane
    Hexadecane
    (R)-(+)-Limonene
    4-Methyl-2-pentanone
    Nonanal
    Nonane
    Octane
    Pentadecane
    (1S)-(-)-alpha-Pinene
    (-)-beta-Pinene
    1-Propanol
    2-Propanol
    Styrene
    Tetrachloroethylene
    Tetradecane
    1,2,4,5-Tetramethylbenzene
    Toluene
    Trichloroethylene
    Tridecane
    1,2,3-Trimethylbenzene
    1,2,4-Trimethylbenzene
    1,3,5-Trimethylbenzene
    2,2,4-Trimethylpentane
    Undecane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Alle anzeigen (48)
Signalwort
Danger
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)