29665-U
MSQ™ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Beschreibung
Caps with little to no background contamination
MSQ
Leistungsmerkmale
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Septumdicke
1.0 mm
Fitting
thread for 9 mm
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)