Merck
29113-U
Supelco
Mit Inter-Seal verbundene Kappen (Kappen und Liner sind nicht trennbar)
black cap, PTFE/silicone septa (with slit), thread for 10-425
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septa (with slit)
black cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Fitting
thread for 10-425
Allgemeine Beschreibung
Inter-seal Deckel vermeiden das Herausfallen der Dichtung. Sie sind in einem Bindungsverfahren hersgestellt, bei dem das PTFE/Silikon an die thermoplatischen Verschlüsse gebunden wird, ohne Klebstoffe zu verwenden. Für Glas- und Plastikbehälter. Diese Deckel ersparen das aufwendige Zusammensetzen von Hand. Die Septen sind so präzise geformt und sitzen fest, sodass sie beim Öffnen nicht herausfallen können. Die Septen sind so einheitlich geformt, dass nur minimale Löcher entstehen und ein Verdampfen der Probe minimiert wird. Dieses integrierte einteilige System ist für viele wiederholte Injektionen geeignet und spart damit Kosten.
Die Vorteile sind:
  • Hohe Bindungsstärke
  • Für wiederholte Injektionen
  • Ausgezeichnete Dichtigkeit
  • Breite chemische Resistenz
Rechtliche Hinweise
Inter-Seal is a trademark of Integrated Liner Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)