Merck
29004-U
Supelco
Flaschen mit Schraubverschluss, RAM (9-mm-Gewinde), große Öffnung, 12 x 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of × 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of × 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Kompatibel mit den meisten Roboterarm-Autosamplern
  • Ersetzt Bördelrand-Autosampler-Gefäße
  • Large target area for needle
  • Verwenden Sie das Stufen-Gefäß Design um den Einsatz zu zentrieren
Das R.A.M.TM (Roboterarm Maschine) Probengefäß ist speziell designed für Roboterarm Autosampler. Diese 12 x 32 mm Gefäße haben ein Kurzgewinde (9 mm) und bieten damit einen größeren Abstand zwischen Kappe und Schulter des Gefäßes und können so besser vom Roboterarm gegriffen werden. Diese Eigenschaft macht das Gefäß zu einer exzellenten Alternative zu Bördelrand-Autosampler Gefäße.
Das R.A.M. Probengefäß hat ein Stufen-Gefäß-Design im innern des Probengefäßhalses, dass das präzise zentrieren geringvolumiger Einsätze ermöglicht, ein weiteres Plus für automatisierte Systeme. Die Weithalsöffnung ist 40% größer als die der standard Bördelrandgefäße Die große Öffnung bietet eine größere Angriffsfläche für die Nadel und verhindert damit das Verbiegen der Nadel.
Diese Probengefäße sind vergleichbar mit Kimble ROBO Gefäßen , National′s Target DP, Sun 1, und Wheaton′s ABC Gefäßen.
Eignung
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Rechtliche Hinweise
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)