28523-U
ATIS Extraktionsglasware mit Mikroverbinder
Empfohlene Produkte
Fitting
connector (20/20)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verwenden Sie das ATIS, um Proben thermisch auf ein Adsorberröhrchen zu extrahieren. Die Öffnung im Glasgerät ist für feste Proben mit einem Durchmesser von maximal 1/2" (13mm) und einer Länge bis zu 3" (76mm) geeignet. Das Extraktionsglasgerät gleitet einfach in den ATIS Heizblock. Es sind zwei Arten von Glasverbindungen erhältlich.
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..