Merck
28518-U
Supelco
ASSET® EZ4 Luftkeimsammler
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 40 ea, ASSET®
Synonym(e):
ASSET® EZ4 Dry Samplers
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Produktbezeichnung
ASSET® EZ4 Luftkeimsammler, pkg of 40 ea
Produktlinie
ASSET®
Verpackung
pkg of 40 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Matrix
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Lagerung und Haltbarkeit
Store at 4 °C. (Refrigerate upon receipt)
Rechtliche Hinweise
Asset is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Silvia Puscasu et al.
The Annals of occupational hygiene, 59(7), 872-881 (2015-04-09)
4,4'-methylene diphenyl diisocyanate (MDI) aerosol exposure evaluation in spray foam insulation application is known to be a challenge. Current available techniques are either not user-friendly or are inaccurate or are not validated for this application. A new sampler has recently
Daniel Gylestam et al.
The Annals of occupational hygiene, 58(3), 340-354 (2013-12-29)
An advanced design of a denuder impactor (DI) sampler has been developed for characterization of possible airborne isocyanate exposure in different particle size fractions. The sampler is equipped with 12 different parallel denuder tubes, 4 impaction stages with the cut-off