Merck
28449-U
Supelco
Kolben mit Absperrhahn
volume 250 mL, neck size 24 mm, pk of 1
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Verpackung
pk of 1
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Kapazität
250 mL
Halsumfang
24 mm
Volumen
250 mL
Anwendung(en)
food and beverages
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)