28313-U
Carbotrap® 202
glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass TD tube
Beschreibung
Sealed with TDS³ Storage Container
Produktlinie
Carbotrap®
Leistungsmerkmale
fritted
preconditioned
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × ID × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matrix
Carbotrap® 202 (Packed with Carbotrap B & Carbotrap C)
Carbotrap® B graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® C graphitized carbon black (GCB)
Eignung
suitable for (C5-C20 Compounds in Air)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)