28147-U
PTFE Filter for MSA Sampling Pump
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE filter
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
industrial hygiene
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)