Wichtige Dokumente
28055-U
Equity-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
ASTM® D1945,D3710,D4815,D5442,D5580,D7096
EN 14110
EPA 8015,TO-17
GPA 2186,2286
NIOSH 1403,1500/1501,2542
OSHA 53,56
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-325 °C temperature (isothermal)
-60-350 °C temperature (programmed)
Beta-Wert
320
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
biofuels
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
personal care
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
USP Code: This column meets USP G1, G2, and G9 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(dimethyl siloxane)
- ≤0.32 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 325 °C (isothermal) or 350 °C (programmed)
- ≤0.32 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
- ≥0.53 mm I.D., <2 μm: -60 °C to 300 °C (isothermal) or 320 °C (programmed)
- ≥0.53 mm I.D., ≥2 μm: -60 °C to 260 °C (isothermal) or 280 °C (programmed)
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..