27748-U
domnick hunter® NITROX™ UHP Wasserstoffgenerator
Model 20H, output flow, 0 ‑ 160 cc/min
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
output flow 0 ‑ 160 cc/min
Hersteller/Markenname
Domnick Hunter 20H
Allgemeine Beschreibung
domnick hunter Wasserstoffgeneratoren sind eine sichere und ökonomische Alternative zu Gasdruckflaschen. Diese Generatoren liefern einen kontinuierlichen Strom von 99,99999%-igem Wasserstoff, für alle Laborgeräte, die eine Versorgung mit hochreinem Wasserstoff benötigen. Sie sind ideal als Träger- und Brenngaslieferant.
domnick hunter Wasserstoffgeneratoren arbeiten mit einer patentierten Ionentauschermembran, um aus deionisiertem Wasser ultrahochreinen Wasserstoff zu erzeugen. Sie können so auf ätzende Elektrolylösungen verzichten.
Diese Generatoren sind auf höchste Sicherheit und Verläßlichkeit konzipiert. Der Wasserstoff wird bei niedrigen Drücken und nur bei Bedarf hergestellt. So ist immer nur ein geringes Volumen im Gerät vorhanden. Eine einzigartige Anzeige gibt Aufschluß über Systemstatus und Diagnosemöglichkeiten.
Zwei Jahre Garantie auf Teile und Funktion durch domnick hunter.
CE-zugelassen.
domnick hunter Wasserstoffgeneratoren arbeiten mit einer patentierten Ionentauschermembran, um aus deionisiertem Wasser ultrahochreinen Wasserstoff zu erzeugen. Sie können so auf ätzende Elektrolylösungen verzichten.
Diese Generatoren sind auf höchste Sicherheit und Verläßlichkeit konzipiert. Der Wasserstoff wird bei niedrigen Drücken und nur bei Bedarf hergestellt. So ist immer nur ein geringes Volumen im Gerät vorhanden. Eine einzigartige Anzeige gibt Aufschluß über Systemstatus und Diagnosemöglichkeiten.
Zwei Jahre Garantie auf Teile und Funktion durch domnick hunter.
CE-zugelassen.
Rechtliche Hinweise
NITROX is a trademark of domnick hunter group PLC
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)