27548-U
ABC Vial™, 2 ml, vormontiert, 9-mm-Gewinde
clear glass vial (with marking spot), PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE/silicone septum
clear glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
Leistungsmerkmale
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.8 mL
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Eignung
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Sonstige Hinweise
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)