Merck
27194
Supelco
Septen, Thermoseal®, 100er-Packung
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.100 in., for use with 15mL vial
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
burnt orange PTFE/silicone septa
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
260 °C temp. limit
AD
16 mm
Durchm. × Dicke
16 mm × 0.100 in.
Kompatibilität
for use with 15mL vial
for use with screw cap, 18-400
Anwendung
Septa may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
Rechtliche Hinweise
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)