27036
Micro-Reaction Vessel, black phenolic solid cap, pkg of 12
volume 1 mL, clear glass vial, styrene-butadiene septum, O.D. × H 16 mm × 40 mm
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial
styrene-butadiene septum
Leistungsmerkmale
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
graduations
pre-assembled
Verpackung
pkg of 12 ea
AD × H
16 mm × 40 mm
Volumen
1 mL
Fitting
thread for 15-425
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Micro Reaction Vessel of volume 1 mL is cone shaped for easy removal of small samples.
- Constructed of heavy wall borosilicate glass.
- Supplied with black phenolic solid top cap.
- Can be autoclaved or centrifuged.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)