Merck
2636801
Supelco
Inlet-Liner, Split/Splitless-Typ, sich verjüngendes Design (ungepackt)
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Materialien
glass liner
Beschreibung
Universal flash
Leistungsmerkmale
glass flash insert
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Varian 03-918339-00 (OEM)
L × AD × ID
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Kompatibilität
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
Sonstige Hinweise
I263680 --> Artikel-Nrn. 2636801 (Pk.1), 2636805 (Pk.5), & 2636825 (Pk.25).
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)