Merck
25781
Supelco
Unbehandelte Quarzglasröhrchen
L × I.D. 60 m × 0.53 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica tubing
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.53 mm
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)