Merck
25740-U
Supelco
Nichtpolare Quarzglasröhrchen
L × I.D. 5.0 m × 0.10 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica tubing
Zusammensetzung
methyl (deactivated)
Verpackung
pkg of 1 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
5.0 m × 0.10 mm
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)