Wichtige Dokumente
25717
Unbehandelte Quarzglasröhrchen
L × I.D. 3.0 m × 0.25 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
Materialien
fused silica tubing
Verpackung
pkg of 1 ea
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
3.0 m × 0.25 mm
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)