Merck
24756
Supelco
Verschlüsse für Fläschchen mit Schnappringverschluss
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121821
Materialien
PTFE/red rubber
polypropylene seal
Leistungsmerkmale
closure type snap ring seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Durchmesser
11 mm
Kompatibilität
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)