Merck
24302
Supelco
βß-DEX 110
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
Parameter
30-230 °C temperature
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 10% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary chiral
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Die chirale stationäre Phase in β-DEX Säulen enthält permethyliertes β-Cyclodextrin, eingebettet in eine stationäre Phase von mittlerer Polarität. Wir empfehlen die Säulen für die Enantiomerentrennung eines breiten Bereichs chiraler Verbindungen (Ketone, Ester, Alkane, Alkene, Alkohole, Säuren, Ether u.s.w.). Der 10%ige (ß-DEX 110) und 20%ige (ß-DEX 120) β-Cyclodextrin-Gehalt ändert die Elutionsreihenfolge, während die Enantioselektivität weitgehend erhalten bleibt.
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Chemische/physikalische Beständigkeit
Temp.-Grenzen:
  • 30 °C bis 230 °C
McReynolds-Zahlen: x′ y′ z′ u′ s′ = 112 236 153 130 184
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)