Merck
22781
Supelco
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 5 mL, Tekmar® 14-2337-024
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
glass
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 601
Hersteller/Markenname
Tekmar® 14-2337-024
Größe
5 mL
Anwendung(en)
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hinweis: Sämtliche 1/4 in. AD Glasenden sind aus Schliffglas.
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)