Merck
22742-U
Supelco
Purge-Probennehmer mit Fritte
size 5 mL,
right stem
, Tekmar® 14-3544-124
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Materialien
glass
Hersteller/Markenname
Tekmar® 14-3544-124
Größe
5 mL
Anwendung(en)
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with Tekmar® 2000/3000
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hinweis: Sämtliche 1/4 in. AD Glasenden sind aus Schliffglas.
Rechtliche Hinweise
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)