Merck
22709-U
SP-Alloy (Nickellegierung) Tubing
tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Synonym(e):
SP-Legierung-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Materialien
SP alloy
Schlauch L × AD × ID
50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Anwendung
Nickellegierung, für maximale Inertheit.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)