Merck
22596
Supelco
Supeltex M-2 beidseitig verjüngte Ferrule
I.D. 0.5-0.8 mm, 0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column, pkg of 2 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Leistungsmerkmale
ferrule type double-tapered
Verpackung
pkg of 2 ea
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
ID
0.5-0.8 mm
Kompatibilität
0.32 mm I.D. to 0.53 mm I.D. column
Allgemeine Beschreibung
  • Max. Temp.: 350 °C
  • Composition: DuPont VESPEL SP-1 (100% polyimide)
  • Characteristics: High reusability.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)