22562
Methan
99.0%, cylinder of 14 L, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
99.0%
Form
gas
Verpackung
cylinder of 14 L
Hersteller/Markenname
Scott Gas T109-14
Verfügbarkeit
not available in Canada, EU
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inhalt: 14 Liter
Druck: 240 psig
Ausgangs-Fitting: CGA-160-1/8 Zoll, NPT F
Gewicht: 1,5 lb.
Abmessungen: 3 x 11 Zoll
D.O.T-Spezifikation: 4B240
Anwendung
Regulierungsbehörde
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-306.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-188 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)