Merck
22478
Supelco
Supeltex M-4 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/4 Zoll)
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
Verpackung
pkg of 50 ea
ID
1/4 in.
Fitting
1/4 in. GC fitting ferrule for 1/4 in. O.D. packed column
Kompatibilität
1/4 in. O.D. Column
Allgemeine Beschreibung
Supelco hat das Design der Graphit-Ferrules verbessert, um ein sauberes, scharfes Profil mit minimalem Flash zu erhalten.
Eigenschaften:
Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)