22285
Druckknopf-Ventil
for use with Hamilton TLL syringes
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE Mininert valve
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
654051
VICI Precision Sampling
Kompatibilität
for use with Hamilton TLL syringes
Allgemeine Beschreibung
Ein handliches Mininert-Ventil, mit dem Sie aus Ihren Spritzen Probenaufbewahrungsgefäße machen können. Es wird mit Druckknöpfen bedient. Der gesamte Körper besteht aus PTFE, der Miniatur-Stellschieber aus Edelstahl.
Anwendung
Push button valve has been used in headspace analysis of volatile compounds in equilibrium partitioning in closed systems (EPICS) bottles using GC coupled with laboratory computing integrator. It has also been used in gas sampling procedure for analysing gas compositions in hypertrophic lake.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Measurement of Henry's law constants for C1 and C2 chlorinated hydrocarbons.
Environmental Science & Technology, 21.2, 202-208 (1987)
Fluxes of methane and carbon dioxide from a small productive lake to the atmosphere.
Biogeochemistry, 49.1, 1-19 (2000)