21334-U
Silica Gel
44% H₂SO₄ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Synonym(e):
Sulfuric Acid Coated Silica Gel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Mit 44% H2SO4 beschichtetes Kieselgel, pkg of 100 g bulk packing
Agentur
suitable for EPA 1613
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 g bulk packing
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Partikelgröße
60-200 mesh
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)