Wichtige Dokumente
20756
Hamilton® Kanülen für LT- und TLL-Spritzen
Kel-F Hub (KF), needle size 28 ga, needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
28 ga
Beschreibung
KEL-F hub
Leistungsmerkmale
Kel-F Hub (KF)
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 90128
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Kompatibilität
for use with Hamilton LT and TLL
Allgemeine Beschreibung
Hamilton® needles for LT and TLL syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)