20254-U
ORBO™ 101 Carbotrap® B (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm, pkg of 25 ea
Synonym(e):
ORBO™ Carbotrap® Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
W,W,W separators
Qualitätsniveau
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 101
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 mm × 70 mm
Matrix
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB) (20/40)
Partikelgröße
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)