19135-U
6 Stück Nadeln 26s ga 2", Spitze Nr.2 250μL-10mL
needle size 26 ga, needle L 51 mm (2 in.), bevel tip stainless steel needle (point style 2), for use with 250μL-10mL syringe
Synonym(e):
Hamilton® Kanülen für RN-Spritzen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26 ga
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 7779-04
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
250-10000 μL
Kompatibilität
for use with 250μL-10mL syringe
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)