13273-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 5% Krytox 143AC, matrix 60/80 Carbopack B support, L × O.D. × I.D. 40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
copper column
Qualitätsniveau
Beschreibung
3 in. coil
Parameter
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
40.0 ft (12.2 m) × 1/8 in. × 1.7 mm
Matrix
60/80 Carbopack B support
Aktive Matrixgruppe
5% Krytox 143AC phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with General Configuration
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)