ZRB2709
Anti-LRP2 Antibody, clone 1I21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Glycoprotein 330 (gp330), LRP-2, Megalin
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1I21, recombinant monoclonal
Beschreibung
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 522 kDa
observed mol wt ~500 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
monkey
Verpackung
antibody small pack of 25
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
C-terminal cytoplasmic domain
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... LRP2(4036)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunohistochemistry in human kidney.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LRP2 in human kidney sections.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution from a representative lot detected LRP2 in human kidney membrane lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected LRP2 in Caco-2 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)