ZRB2440
Anti-ATP2A2/SERCA2 Antibody, clone 1G13 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Calcium pump 2, Calcium-transporting ATPase sarcoplasmic reticulum type slow twitch skeletal muscle isoform, EC:7.2.2.10, Endoplasmic reticulum class 1/2 Ca(2+) ATPase, SERCA2, SR Ca(2+)-ATPase 2, Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G13, recombinant monoclonal
Beschreibung
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine, feline, monkey, canine, rat, porcine
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... ATP2A2(488)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in A549 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ATP2A2/SERCA2 in A549 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected ATP2A2/SERCA2 in C2C12 cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ATP2A2/SERCA2 in Human skeletal muscle tissue sections.
Affinity Binding Assay:: A representative lot of this antibody bound ATP2A2/SERCA2 peptide with a KD of 3.6 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)