ZMS1164
Anti-CDKL5/STK9 Antibody, clone 8F3.1 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
Cyclin-dependent kinase-like 5, EC:2.7.11.22, STK9, Serine/threonine-protein kinase 9
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
recombinant monoclonal
Beschreibung
clone 8F3.1
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 107.5 kDa
observed mol wt ~120 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat
Verpackung
antibody small pack of 25
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... CDKL5(6792)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CDKL5/STK9 in Mouse brain tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected c-Myc/DDK-tagged, full-length, Human recombinant CDKL5.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable